Få mere at vide
3-Aminosalicylic acid, 97%
Artikelnummer. 11460657
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460657 0.5 g 0.5g
11450657 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22478.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 570-23-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
3-Aminosalicylsyre fungerer som en oxygen-, nitrogendonorligand og danner komplekser med sølv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-aminosalicylsyre fungerer som
en oxygen-, nitrogendonorligand og danner komplekser med sølv.
Opløselighed
Opløseligt i kaliumhydroxid. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 570-23-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00010299
InChI nøgle IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
PubChem CID 68443
IUPAC navn 3-amino-2-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminosalicylic acid
Smeltepunkt ∼240°C (decomposition)
Mængde 0.5 g
Beilstein 2090427
Opløselighedsinformation Soluble in potassium hydroxide. Slightly soluble in water.
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%