Få mere at vide
3-Aminopyridine-4-carboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484390
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484390 1 g 1g
11474390 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50024.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
3-Aminopyridin-4-carboxaldehyd anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Aminopyridin-4-carboxaldehyd anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55279-29-3
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.13
MDL nummer MFCD06410684
InChI nøgle NDEGFXFYOKVWAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoisonicotinaldehyde, 3-aminopyridine-4-carboxaldehyde, 3-amino-pyridine-4-carbaldehyde, 3-amino-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-amino-4-formylpyridine, 3-amino-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-amino, acmc-1b1xn, 3-amino-4-pyridine carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,3-amino
PubChem CID 2763001
IUPAC navn 3-aminopyridin-4-carbaldehyd
SMIL NC1=CN=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyridine-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt ∼92°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 122.13
Procent renhed 95%