Få mere at vide
3-Aminophthalsyre hydrochloriddihydrat, 96 %
Artikelnummer. 11474083
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474083 25 g 25g
11454083 1 g 1g
11464083 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10319.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 1852533-96-0 | C8H8ClNO4 | 217,605 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1852533-96-0
Molekylær formel C8H8ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 217.605
MDL nummer MFCD00150282
InChI nøgle ZBZAVEORKXFUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophthalic acid hydrochloride, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino-, hydrochloride, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino-, hydrochloride 1:1, phthalic acid, hydrochloride, 1, 3-amino-, hydrochloride, 3-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid hydrochloride, 3-amino phthalic acid hydrochloride, phthalic acid, 3-amino-, hydrochloride, acmc-1b7k3, ghl.pd_mitscher_leg0.1315
PubChem CID 81375
IUPAC navn 3-aminophthalsyre;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate
Smeltepunkt 182 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Formel vægt 253,65 (217,62 Vandfri)
Procent renhed 98%