Få mere at vide
3-aminoftalsyre, 95%
Artikelnummer. 10250693 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10250693 1 g Glasflaske 1g
10197972 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10250693 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375750010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 5434-20-8 | C8H7NR.4 | 181,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5434-20-8
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00075053
InChI nøgle WGLQHUKCXBXUDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, phthalic acid, 3-amino, 3-aminophthalicacid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-phthalic acid, unii-7xv0v19zdg, 3-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, amino, 7xv0v19zdg, aminophthalic acid
PubChem CID 79490
IUPAC navn 3-aminoftalsyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophthalic acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170.0°C to 180.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2C6H3(CO2H)2
Mængde 1 g
Formel vægt 181.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophthalic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.