Få mere at vide
3-AminomethylAlizarin-N,N-Diacetic Acid, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10558220 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10558220 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10558220 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/2930/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 3952-78-1
Smeltepunkt 190°C
Farve Orange to Yellow
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C19H15NO8
MDL nummer 149067
Mængde 1 g
Formel vægt 421.35g/mol
Fysisk form Powder