Få mere at vide
3-aminomethylbenzoesyremethylesterhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10300593
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10300593 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10433113 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10462644 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10300593 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07352CB
Kemiske identifikatorer
CAS 17841-68-8
Molekylær formel C9H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 201.65
InChI nøgle UOWRPTFJISFGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminomethyl benzoate hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminomethyl-benzoic acid methyl ester hydrochloride, methyl 3-aminomethylbenzoate hcl, methyl 3-amino methyl benzoate hydrochloride, methyl 3-aminomethylbenzoate hydrochloride, methyl 3-aminomethyl benzoate hcl, benzoic acid, 3-aminomethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 3-aminomethyl benzoate, chloride, pubchem11178
PubChem CID 2794825
IUPAC navn methyl-3-(aminomethyl)benzoat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC=C1)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 201.65
Procent renhed 95%