Få mere at vide
3-(aminomethyl)benzoesyrehydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431819
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431819 1 g 1g
15441819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64546.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Derivater af benzylamin og benzamidin viste sig at være kompetitive inhibitorer af de proteolytiske enzymer trypsin, plasmin og thrombin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Derivater af benzylamin og benzamidin viste sig at være kompetitive inhibitorer af de proteolytiske enzymer trypsin, plasmin og thrombin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 876-03-9
Molekylær formel C8H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 187.623
MDL nummer MFCD03791117
InChI nøgle SJCCOASSOPUHEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hcl, 3-aminomethyl-benzoic acid hydrochloride, acmc-209tzp, 3-aminomethyl benzoic acid hcl, 3-carboxybenzylamine hydrochloride, 3-aminomethyl-benzoic acid hcl salt, 3-aminomethyl benzoic acid, chloride, 3-aminomethyl benzoicacid hydrochloride
PubChem CID 16218772
IUPAC navn 3-(aminomethyl)benzoesyre;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CN)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Smeltepunkt 242°C to 244°C
Mængde 1 g
Beilstein 3697656
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 187.62
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof