Få mere at vide
3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride, 96%
Artikelnummer. 15490546
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490546 250 mg 250mg
15480546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53284.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 352525-94-1 | C7H11BClNO2 | 187.43 g/mol
3-(aminomethyl)benzenboronsyrehydrochlorid anvendes som mellemprodukter. Hydroxybenzenboronsyrer er involveret i suzuki miyaura-reaktioner. Det er en arylboronsyre. 3-Fluoro-4-hydroxybenzenboronsyre, kan være en effektiv katalysator til amidering og esterificering af carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(aminomethyl)benzenboronsyrehydrochlorid anvendes som mellemprodukter. Hydroxybenzenboronsyrer er involveret i suzuki miyaura-reaktioner. Det er en arylboronsyre. 3-Fluoro-4-hydroxybenzenboronsyre, kan være en effektiv katalysator til amidering og esterificering af carboxylsyrer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Afkøles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352525-94-1
Molekylær formel C7H11BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 187.43
MDL nummer MFCD02093050
InChI nøgle NPTBTFRGCBFYPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid hcl, 3-aminomethylphenyl boronic acid hcl, boronic acid, 3-aminomethyl phenyl-, hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid, hcl
PubChem CID 16427085
IUPAC navn [3-(aminomethyl)phenyl]boronsyre;hydrochlorid
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)CN)(O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Smeltepunkt 248°C to 250°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 187.43
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride