Få mere at vide
3-Aminobenzylalkohol, 98+%
Artikelnummer. 11392067
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392067 5 g 5g
11302077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07847.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1877-77-6 | C7H9NO | 123,16 g/mol
3-Aminobenzylalkohol, bruges som et reagens i syntesen af quinonanaloger som dynamin GTPase-hæmmere. Anvendes også som reagens i syntesen af pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triaziner som nye hedgehog-signalvejsinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminobenzylalkohol, bruges som reagens i syntesen af quinonanaloger som dynamin GTPase-hæmmere. Anvendes også som reagens i syntesen af pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triaziner som nye hedgehog-signalvejsinhibitorer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1877-77-6
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD00007817
InChI nøgle OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzyl alcohol, 3-aminophenyl methanol, m-aminobenzyl alcohol, 3-aminobenzylalcohol, 3-hydroxymethyl aniline, benzenemethanol, 3-amino, benzyl alcohol, m-amino, 3-aminobenzenemethanol, unii-kn96abq0sp, m-aminophenylcarbinol
PubChem CID 80293
IUPAC navn (3-aminophenyl)methanol
SMIL NC1=CC=CC(CO)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzyl alcohol
Smeltepunkt 91 °C til 95 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2205844
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 123.16
Procent renhed ≥98%