Få mere at vide
3-Aminobenzophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10268703 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10268703 1 g Glass bottle 1g
10066153 5 g Glass bottle 5g
10197083 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10268703 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392860010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-78-1
Molekylær formel C13H11NO
Molekylvægt (g/mol) 197.24
MDL nummer MFCD00017103
InChI nøgle FUADXEJBHCKVBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzophenone, 3-benzoylaniline, methanone, 3-aminophenyl phenyl, 3-aminophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-amino, m-aminobenzophenone, 3-aminophenyl phenylmethanone, 3-aminophenyl phenyl ketone, 3-amino-benzophenon, 3-amino-benzophenone
PubChem CID 17817
IUPAC navn (3-aminophenyl)-phenylmethanone
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84.0°C to 87.0°C
Farve Yellow to Green
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5C(O)C6H4NH2
Mængde 1 g
Formel vægt 197.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminobenzophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.