Få mere at vide
3-Aminobenzophenone, 97+%
Artikelnummer. 11322806
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322806 5 g 5g
11332806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08960.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2835-78-1 | C13H11NO | 197.237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-78-1
Molekylær formel C13H11NO
Molekylvægt (g/mol) 197.237
MDL nummer MFCD00017103
InChI nøgle FUADXEJBHCKVBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzophenone, 3-benzoylaniline, methanone, 3-aminophenyl phenyl, 3-aminophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-amino, m-aminobenzophenone, 3-aminophenyl phenylmethanone, 3-aminophenyl phenyl ketone, 3-amino-benzophenon, 3-amino-benzophenone
PubChem CID 17817
IUPAC navn (3-aminophenyl)-phenylmethanone
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzophenone
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Mængde 5 g
Beilstein 2209413
Formel vægt 197.24
Procent renhed ≥97%