Få mere at vide
3-aminobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30136444
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136444 100 g
30011794 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136444 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA591490100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-05-8
Molekylær formel C7 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Synonym 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Benzoic acid, 3-amino- (9CI, ACI), 3-Aminobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, m-amino- (8CI), 3-Aminobenzenecarboxylic acid, 3-Carboxyaniline, Aniline-3-carboxylic acid, m-Aminobenzoic acid, m-Anthranilic acid, m-Carboxyaniline, m-Carboxyphenylamine, MeSH ID: D062368, NSC 15012
IUPAC navn 3-aminobenzoesyre
SMIL Nc1cccc(c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzoic acid
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Formel vægt 137.0477