Få mere at vide
3-aminobenzoesyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-55523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10636742
Brand: Thermo Scientific Acros 155850250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-05-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-05-8
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00007795
InChI nøgle XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37u
PubChem CID 7419
ChEBI CHEBI:42682
IUPAC navn 3-aminobenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzoic acid
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >172°C
Farve Beige-Brun til Brun-Hvid
Flammepunkt 150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 14, 383
Merck Index 15, 416
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5.9g/L (15°C). Other solubilities: 3g/100g in ethanol (25°C),slightly soluble in ether
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver