Få mere at vide
3-Aminobenzoesyre, 99+%
Artikelnummer. 10636742 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10636742 25 g 25g
10744281 100 g 100g
10572551 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10636742 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155850250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 DKK
    181.65 DKK / 25g
    Spare 35.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 99-05-8 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-05-8
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00007795
InChI nøgle XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37u
PubChem CID 7419
ChEBI CHEBI:42682
IUPAC navn 3-aminobenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzoic acid
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >172 °C
Farve Beige-Brun til Brun-Hvid
Flammepunkt 150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 14, 383
Merck Index 15, 416
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5,9 g/L (15 °C). Andre opløseligheder: 3g/100g i ethanol (25 °C), let opløselig i ether
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver