Få mere at vide
3-Aminobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11375269
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375269 500 g 500g
11365269 100 g 100g
11355269 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19540.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 99-05-8 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
Det finder sin anvendelse som krystallinsk mellemprodukt til azofarvestoffer, lægemidler og røntgenkontrastmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse som krystallinsk mellemprodukt til azofarvestoffer, lægemidler
og røntgenkontrastmidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 5,9g/L. Opløselighed i varm methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-05-8
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.138
MDL nummer MFCD00007795
InChI nøgle XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37u
PubChem CID 7419
ChEBI CHEBI:42682
IUPAC navn 3-aminobenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzoic acid
Smeltepunkt 172 °C til 179 °C
Tæthed 1.51
Flammepunkt 150 °C (302 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 471603
Merck Index 14,421
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C 5,9 g/L. Opløseligheden i varm methanol er næsten gennemsigtig.
Formel vægt 137.14
Procent renhed 98%