Learn More
3'-aminoacetophenon, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Aminoacetophenone |
| Smeltepunkt | 94 °C til 98 °C |
| Kogepunkt | 289 °C til 291 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 386009 |
| Merck Index | 14,413 |
| Formel vægt | 135.17 |
| Procent renhed | 97% |