Få mere at vide
3'-aminoacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474144
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474144 50 g 50g
11484144 250 g 250g
11464144 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474144 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12503.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-03-6 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-03-6
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD00007796
InChI nøgle CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino
PubChem CID 7417
IUPAC navn 1-(3-aminophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Aminoacetophenone
Smeltepunkt 94°C to 98°C
Kogepunkt 289°C to 291°C
Mængde 50 g
Beilstein 386009
Merck Index 14,413
Formel vægt 135.17
Procent renhed 97%