Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3';-Aminoacetophenone |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | H2NC6H4COCH3 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 14, 45 |
| Merck Index | 14, 413 |
| Vis mere |