Få mere at vide
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11356549
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356549 1 g 1g
11366549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26169.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 328-68-7 | C8H6F3NO2 | 205,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-68-7
Molekylær formel C8H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.14
MDL nummer MFCD00236641
InChI nøgle WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid, 5-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl, pubchem1359, acmc-209xwk, ksc495q1r, 3-amino-5-carboxybenzotrifluoride, buttpark 25\01-23, 3-carboxy-5-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 609556
IUPAC navn 3-amino-5-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL NC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 142°C to 146°C
Mængde 1 g
Formel vægt 205.14
Procent renhed 97%