Få mere at vide
3-amino-5-nitrobenzoesyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-5-nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 214 °C til 218 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1457935 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 182.14 |
| Procent renhed | 98% |