Få mere at vide
3-Amino-5-nitrobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11464154
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464154 5 g 5g
11454154 1 g 1g
11474154 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464154 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12508.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-84-8 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-84-8
Molekylær formel C7H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 182.135
MDL nummer MFCD00017025
InChI nøgle ZNVHAQRPXAQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-nitrobenzoic acid, 3-amino-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoicacid, 5-amino-3-nitrobenzoic acid, acmc-20ana2, 3-nitro-5-aminobenzoic acid, 5-nitro-3-aminobenzoic acid, benzoic acid,3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoic acid 1g
PubChem CID 239342
SMIL C1=C(C=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 214°C to 218°C
Mængde 5 g
Beilstein 1457935
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 182.14
Procent renhed 98%