Få mere at vide
3-Amino-5-chloro Salicylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-5-chloro Salicylic acid methyl ester |
| CAS | 5043-81-2 |
| Molekylær formel | C8 H8 Cl N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Amino-5-chloro-2-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO3/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3,11H,10H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(Cl)cc(N)c1O |
| IUPAC navn | methyl 3-amino-5-chloro-2-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.61 |
| Formel vægt | 201.0193 |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?