Få mere at vide
3-amino-4-methylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463817
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463817 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15463817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28265.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 80938-67-6 | C13H13N | 183.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methylbiphenyl
CAS 80938-67-6
Molekylær formel C13H13N
MDL nummer MFCD00270126
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 5-phenyl-o-toluidine, 3-amino-4-methylbiphenyl, 4-methyl-1,1'-biphenyl-3-amine, 2-methyl-5-phenylphenylamine, 1,1'-biphenyl-3-amine, 4-methyl, 4-methylbiphenyl-3-amine, 2-methyl-5-phenyl-aniline
InChI nøgle YLKSTPDTTKOSIL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1N)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-methyl-5-phenylanilin
Molekylvægt (g/mol) 183.25
PubChem CID 149880
Formel vægt 183.26
Procent renhed 98%