Få mere at vide
3-Amino-4-methylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4-methylbenzoic Acid |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 151.0633 |