Få mere at vide
3-Amino-4-methylbenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783003 5 g Glass bottle 5g
10050640 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 2458-12-0
MDL nummer MFCD00007742
InChI nøgle XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl, 3-amino-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-9ci, pubchem8194, 3-amino-4-toluic acid, rarechem al bo 1039, h-3 atl 4-oh, h-3 abz 4-me-oh
PubChem CID 75568
IUPAC navn 3-amino-4-methylbenzoic acid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methylbenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164.0°C to 168.0°C
Farve Gray to Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H9NO2
Lineær formel H2NC6H3(CH3)CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 14, 487
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-methylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.