Få mere at vide
3-Amino-4-methylbenzamide, TRC
Artikelnummer. 30137687
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137687 25 g -
30003297 2.5 g 2.5g
30011579 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137687 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61467325G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19406-86-1
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
Synonym Benzamide, 3-amino-4-methyl- (9CI, ACI), 3-Amino-4-methylbenzamide (ACI), p-Toluamide, 3-amino- (8CI), M 60
IUPAC navn 3-amino-4-methylbenzamide
SMIL Cc1ccc(cc1N)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methylbenzamide
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,11)
Formel vægt 150.0793