Få mere at vide
3-Amino-4-methylbenzamide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10130512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10130512 5 g Glass Bottle 5g
10008861 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10130512 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357050050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19406-86-1
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00035936
InChI nøgle VYBKAZXQKUFAHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 3-amino-4-methyl, 3-amino-p-toluamide, 3-amino-4-methyl-benzamide, unii-51vb4677ff, atad, acmc-1c8qe, dsstox_cid_24407, dsstox_rid_80206, 3-amino-4-methyl benzamide, 3-azanyl-4-methyl-benzamide
PubChem CID 88043
IUPAC navn 3-amino-4-methylbenzamide
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methylbenzamide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128.0°C to 132.0°C
Farve Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel NH2C6H3(CH3)CONH2
Mængde 5 g
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-methylbenzamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.