Få mere at vide
3-Amino-4-methoxybenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. p-7025274
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11449127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20669.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2840-26-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2840-26-8
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00002521
InChI nøgle FDGAEAYZQQCBRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-p-anisic acid, p-anisic acid, 3-amino, 3-amino-4-methoxy-benzoic acid, 3-amino-4-anisic acid, 3-amino-4-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methoxy, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova, 3-amino-4-methoxybenzoic, 5-carboxy-2-methoxyaniline, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova czech
PubChem CID 17823
IUPAC navn 3-amino-4-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 208°C to 210°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 167.16
Procent renhed ≥98%