Få mere at vide
3-Amino-4-methoxybenzanilide, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4-methoxybenzanilide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O2/c1-18-13-8-7-10(9-12(13)15)14(17)16-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 242.1055 |