Få mere at vide
3-Amino-4-methoxybenzamide, 98%
Artikelnummer. p-7021555
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11401678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13942.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17481-27-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17481-27-5
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00017132
InChI nøgle INCJNDAQNPWMPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-p-anisamide, 3-amino-4-methoxy-benzamide, 3-amino-4-methoxy benzamide, acmc-209e8v, 5-amino-4-methoxybenzamide, cambridge id 5306680, ksc495o3j, incjndaqnpwmpz-uhfffaoysa
PubChem CID 87135
IUPAC navn 3-amino-4-methoxybenzamid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methoxybenzamide
Smeltepunkt 156°C to 160°C
Mængde 5 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%