Få mere at vide
3-Amino-4-methoxybenzamid, 98%
Artikelnummer. 11401678
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401678 5 g 5g
11411678 25 g 25g
11421678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13942.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17481-27-5 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17481-27-5
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00017132
InChI nøgle INCJNDAQNPWMPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-p-anisamide, 3-amino-4-methoxy-benzamide, 3-amino-4-methoxy benzamide, acmc-209e8v, 5-amino-4-methoxybenzamide, cambridge id 5306680, ksc495o3j, incjndaqnpwmpz-uhfffaoysa
PubChem CID 87135
IUPAC navn 3-amino-4-methoxybenzamid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methoxybenzamide
Smeltepunkt 156°C to 160°C
Mængde 5 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%