Få mere at vide
3-Amino-4-chlorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15750839 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15750839 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 15750839 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219305000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
CAS 2840-28-0
Smeltepunkt 214.0°C to 218.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C7H6ClNO2
Lineær formel H2NC6H3(Cl)CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 14,412
Synonym benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
InChI nøgle DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
IUPAC navn 3-amino-4-chlorobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 171.58
PubChem CID 76092
Formel vægt 171.58
Procent renhed 98%