Få mere at vide
3-amino-4-chlorbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7020641
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11410553
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12671.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2840-28-0
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007671
InChI nøgle DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
PubChem CID 76092
IUPAC navn 3-amino-4-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 213°C to 218°C
Mængde 25 g
Beilstein 2085846
Formel vægt 171.58
Procent renhed 98%