Få mere at vide
3-amino-4-chlorbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410553
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410553 25 g 25g
11420553 100 g 100g
11430553 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12671.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2840-28-0
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007671
InChI nøgle DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
PubChem CID 76092
IUPAC navn 3-amino-4-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 213 °C til 218 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2085846
Formel vægt 171.58
Procent renhed 98%