Få mere at vide
3-amino-4-chlorobenzamid, 97%
Artikelnummer. 11490878
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490878 5 g 5g
11400888 25 g 25g
11410888 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25294.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 19694-10-1 | C7H7ClN2O | 170,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19694-10-1
Molekylær formel C7H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 170.60
MDL nummer MFCD00035785
InChI nøgle QHMDKGRWJVOUFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88200
IUPAC navn 3-amino-4-chlorbenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-chlorobenzamide
Smeltepunkt 164 °C til 166 °C
Mængde 5 g
Synonym 3-amino-4-chloro-benzamide, benzamide, 3-amino-4-chloro, fast red base db-30, acmc-209f0q, 3-amino-4-chloro benzamide, benzamide,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-benzamide, 3-amino-4-chlorobenzamide, 3-amino-4-chlorobenzoic acidamide
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%