Få mere at vide
3-amino-3-(3-chlorphenyl)propionsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329765
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329765 250 mg 250mg
11319765 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19797.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68208-21-9 | C9H10ClNO2 | 199.634 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68208-21-9
Molekylær formel C9H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 199.634
MDL nummer MFCD00463160
InChI nøgle LIDRHPCWOYOBIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-3-chloro-phenyl-propionic acid, dl-beta-3-chlorophenyl alanine, 3-amino-3-3-chlorophenyl propionic acid, 3-3-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-3-chlorophenyl-beta-alanine, dl-3-amino-3-3-chloro-phenyl-propionic acid, r-3-3-chlorophenyl-beta-alanine, rarechem ak hc t320, dl--3-chlorophenyl alanine
PubChem CID 2764178
IUPAC navn 3-amino-3-(3-chlorphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(CC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt ∽217°C (decomposition)
Beilstein 2938807
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.64
Procent renhed 98%