accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH3(R)OOCl

CAS RN 68208-21-9

IUPAC Navn: (3R)-3-azaniumyl-3-(3-chlorophenyl)propanoate
Synonymer: (3R)-3-ammonio-3-(3-chlorophenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol): 199.63
Molekylformel: C9H10ClNO2
InChi Key: LIDRHPCWOYOBIZ-MRVPVSSYSA-N
SMILES: [NH3+][C@H](CC([O-])=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (1)
  • (1)