Få mere at vide
3-amino-2-methylbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027890
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11481477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24947.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52130-17-3 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52130-17-3
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00075026
InChI nøgle BYHMLZGICSEKIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-aminobenzoic acid, 3-amino-o-toluic acid, 3-amino-2-methylbenzoicacid, 3-amino-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-2-methyl, 2-methyl-3-amino benzoic acid, pubchem10921, acmc-209ky1, ksc489o4b, 3-amino-2-methyl benzoic acid
PubChem CID 2733699
IUPAC navn 3-amino-2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=CC=C1N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 185°C to 188°C
Mængde 5 g
Beilstein 2803090
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%