Få mere at vide
3-amino-2-methylacrylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10591482
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10591482 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10501492 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10591482 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01431DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 30989-81-2
Molekylær formel C4H7NO
Molekylvægt (g/mol) 85.106
MDL nummer MFCD01566866
InChI nøgle OEZAAXHZEMTBOV-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3-amino-2-methylacrylaldehyde, 3-amino-2-methylacrolein, 2e-3-amino-2-methylprop-2-enal, amino-alpha-methylacrolein, e-3-amino-2-methylprop-2-enal, 3-amino-2-methyl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-amino-2-methyl-, e
PubChem CID 637539
IUPAC navn (E)-3-amino-2-methylprop-2-enal
SMIL CC(=CN)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-methylacrylaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel NH2CH=C(CH3)CHO
Mængde 1 g
Formel vægt 85.11
Procent renhed 97%