Få mere at vide
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoesyre, 99% (tørvægt), vand <4%
Artikelnummer. 11431017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431017 5 g 5g
11441017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23405.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 3119-15-1 | C7H3I3NNaO2 | 536,81 g/mol
3-Amino-2,4,6-triiodbenzoesyre bruges til at fremstille polymere hydrogelbaserede partikler, der anvendes til vaskulær embolisering. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Amino-2,4,6-triiodbenzoesyre bruges til at fremstille polymere hydrogelbaserede partikler, der anvendes til vaskulær embolisering. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Beskyt mod udsættelse for lys. Opbevares i mørke. Inkompatibel med lys og oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3119-15-1
Molekylær formel C7H3I3NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 536.81
MDL nummer MFCD00007681
InChI nøgle CTXRMWPLTDAHOR-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-99h77d8mtd, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoic acid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico italian, benzoic acid, 3-amino-2,4,6-triiodo, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoicacid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico, pubchem4987, acmc-1co9w, 4-14-00-01118 beilstein handbook reference, 2,4,6-triiodo-3-aminobenzoic acid
PubChem CID 18387
IUPAC navn 3-amino-2,4,6-triiodbenzoesyre
SMIL [Na+].NC1=C(I)C=C(I)C(C([O-])=O)=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
Smeltepunkt ∼196°C (decomposition)
Assay Procent Noter (tørvægt), kan forts. op til 1 mol vand
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 514.83
Procent renhed 99%