Få mere at vide
3-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10699213
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10699213 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10366614 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10699213 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07854DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-66-7
Molekylær formel C5H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 125.13
MDL nummer MFCD00460466
InChI nøgle UGWUYEXHMDPAMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-amino-1-methyl, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde
PubChem CID 18525942
IUPAC navn 3-amino-1-methylpyrazol-4-carbaldehyd
SMIL CN1C=C(C=O)C(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%