Få mere at vide
3-amino-1-adamantanol,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411209
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411209 25 g 25g
15401209 5 g 5g
15421209 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64137.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 702-82-9 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Det anvendes til syntese af inhibitorer med antihyperglykæmiske egenskaber. vildagliptin er syntetiseret ud fra 3-Amino-1-adamantanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes til syntese af inhibitorer med antihyperglykæmiske egenskaber. vildagliptin er
syntetiseret ud fra 3-Amino-1-adamantanol.
Opløselighed Opløselig i organiske
opløsningsmidler, uopløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 702-82-9
Molekylær formel C10H17NO
Molekylvægt (g/mol) 167.252
MDL nummer MFCD01821204
InChI nøgle DWPIPTNBOVJYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-adamantanol, 3-amino-1-hydroxyadamantane, 1-amino-3-adamantanol, 3-amino-adamantanol, 1-aminoadamantane-3-ol, 3-hydroxy-1-aminoadamantane, 1-amino-3-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3-amino, 3-azanyladamantan-1-ol, 3-hydroxyadamantane amine
PubChem CID 658645
IUPAC navn 3-aminoadamantan-1-ol
SMIL C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-adamantanol
Smeltepunkt 265°C (literature)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2802127
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents,insoluble in water.
Formel vægt 167.25
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof