Få mere at vide
3-amino-1-adamantanol,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det anvendes til syntese af inhibitorer med antihyperglykæmiske egenskaber. vildagliptin er syntetiseret ud fra 3-Amino-1-adamantanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
syntetiseret ud fra 3-Amino-1-adamantanol.
Opløselighed Opløselig i organiske
opløsningsmidler, uopløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-1-adamantanol |
| Smeltepunkt | 265°C (literature) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2802127 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in organic solvents,insoluble in water. |
| Formel vægt | 167.25 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Fast stof |