Få mere at vide
3-Amino-1-adamantanol, 96%
Artikelnummer. 10676260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10676260 5 g Glasflaske 5g
10311100 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435380050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 702-82-9 | C10H17NO | 167.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 702-82-9
Molekylær formel C10H17NO
Molekylvægt (g/mol) 167.25
MDL nummer MFCD01821204
InChI nøgle DWPIPTNBOVJYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-adamantanol, 3-amino-1-hydroxyadamantane, 1-amino-3-adamantanol, 3-amino-adamantanol, 1-aminoadamantane-3-ol, 3-hydroxy-1-aminoadamantane, 1-amino-3-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3-amino, 3-azanyladamantan-1-ol, 3-hydroxyadamantane amine
PubChem CID 658645
IUPAC navn 3-aminoadamantan-1-ol
SMIL C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-adamantanol
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 263°C to 264°C
Farve Hvid til gul
Elementær analyse 64.77 to 71.55% C, 7.55 to 8.35% N
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 167.25
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-1-adamantanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.