Få mere at vide
3-Allylsalicylaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15490328
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490328 25 g 25g
15480328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53475.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 24019-66-7 | C10H10O2 | 162,188 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
3-Allylsalicylaldehyd er et syntetisk mellemprodukt til syntese af 3-aminoflavoner. Flavonoider er blevet undersøgt for deres antiproliferative aktivitet og in vitro cytotoksicitet. Det bruges til fremstilling af oxazolderivater og også imidazol-stilladsbaserede 2-substituerede benzofuraner til påføring mod humane tumorcellelinjer. Det er et reagens i syntesen af antioxidanter og antimikrobielle nye chalconer.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24019-66-7
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.188
MDL nummer MFCD00037364
InChI nøgle INLWEXRRMUMHKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-allyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-allylsalicylaldehyde, 3-allyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-2-propenyl, salicylaldehyde, 3-allyl, 2-hydroxy-3-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, acmc-209wev, tpc-sk001, 2-hydroxy-3-allylbenzaldehyde
PubChem CID 141062
IUPAC navn 2-hydroxy-3-prop-2-enylbenzaldehyd
SMIL C=CCC1=CC=CC(=C1O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Allylsalicylaldehyde
Tæthed 1.099
Flammepunkt 107 °C (225 °F)
Brydningsindeks 1.5645
Mængde 25 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%