Få mere at vide
3-{[(Allyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10592594
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10592594 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11386895 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592594 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08020DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 916766-99-9
Molekylær formel C11H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 237.21
MDL nummer MFCD09702421
InChI nøgle MYOCYAGTJQROGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-allyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-hydroxy-5-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino benzoic acid, allyl 3-carboxy-5-hydroxyphenyl carbamate, 5-hydroxy-3-prop-2-enyloxycarbonylamino benzoic acid, benzoicacid,3-hydroxy-5-2-propen-1-yloxy carbonyl amino, 3-hydroxy-5-prop-2-en-1-yl oxy carbonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-2-propen-1-yloxy carbonyl amino
PubChem CID 24229781
IUPAC navn 3-hydroxy-5-(prop-2-enoxycarbonylamino)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(NC(=O)OCC=C)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-{[(allyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 237.21
Procent renhed 97%