Få mere at vide
3-Acetylthiophen, 98%
Artikelnummer. 10502981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10502981 10 g Glasflaske 10g
10209843 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10502981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188020100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1468-83-3 | C6H6OS | 126,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1468-83-3
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.17
MDL nummer MFCD00005468
InChI nøgle RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
PubChem CID 15116
IUPAC navn 1-thiophen-3-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylthiophene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 57 °C til 61 °C
Farve Beige til Brun
Kogepunkt 208 °C til 210 °C (748,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C4H3S)COCH3
Mængde 10 g
Beilstein 17,III,452
Formel vægt 126.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetylthiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.