Få mere at vide
3-Acetylthiophene, 98%
Artikelnummer. 11408943
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408943 10 g 10g
11418943 50 g 50g
11428943 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408943 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11078.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1468-83-3 | C6H6OS | 126.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1468-83-3
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.17
MDL nummer MFCD00005468
InChI nøgle RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
PubChem CID 15116
IUPAC navn 1-thiophen-3-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CSC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylthiophene
Smeltepunkt 58°C to 61°C
Kogepunkt 208°C to 210°C
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 107241
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 126.18
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.