Få mere at vide
3-Acetylquinoline, 97%
Artikelnummer. 15406007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406007 1 g 1g
15416007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33206.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33021-53-3 | C11H9NO | 171.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33021-53-3
Molekylær formel C11H9NO
Molekylvægt (g/mol) 171.20
MDL nummer MFCD00030698
InChI nøgle VMZYRGLKJCRGST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylquinoline, 1-quinolin-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-quinolinyl, 1-3-quinolinyl ethanone, 3-quinolylethanone, 3-acetyl-chinolin, methyl quinolinyl ketone, 1-quinolin-3-yl-ethanone, 1-quinolin-3-yl ethan-1-one, s-1-4-cyanophenyl ethanamine hydrochloride form
PubChem CID 5325612
IUPAC navn 1-quinolin-3-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylquinoline
Smeltepunkt 97°C to 99°C
Kogepunkt 139°C (4 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 171.2
Procent renhed 97%