Få mere at vide
3-Acetylpyrrol, 97%
Artikelnummer. 11439972
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439972 5 g 5g
11429972 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439972 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12073.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1072-82-8 | C6H7NO | 109,128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-82-8
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00067759
InChI nøgle KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
PubChem CID 2737793
IUPAC navn 1-(1H-pyrrol-3-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CNC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylpyrrole
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 107151
Formel vægt 109.13
Procent renhed 97%